Merck
240931
Sigma-Aldrich
Saccharin
≥99%
Synonim(y):
2,3-Dihydroxy-1,2-benzisothiazol-3-one-1,1-dioxide, 2-Sulfobenzoic acid imide, o-Benzoic sulfimide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.18
Beilstein:
6888
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
mp
226-229 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: 1g in 12mL(lit.)
alcohol: 1g in 31mL(lit.)
boiling water: 1g in 25mL(lit.)
water: 1g in 25mL(lit.)
ciąg SMILES
O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
Klucz InChI
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The biodegradation of saccharin (2-sulfobenzoic acid imide), an artificial sweetening agent, was studied. It was also studied for its carcinogenic potential.
Zastosowanie
  • Ko-kryształy gabapentyny i sacharyny o ulepszonych właściwościach fizykochemicznych i wchłanianiu in vivo w postaci oro-dyspergowalnych tabletek..: W niniejszym badaniu przedstawiono formułę ko-kryształów gabapentyny i sacharyny, wykazujących lepszą rozpuszczalność i wchłanianie, korzystne dla zastosowań farmaceutycznych (Soliman et al., 2020, doi: 10.1080/10837450.2019.1687521).
  • Poprawa rozpuszczalności, rozpuszczania i biodostępności ibrutynibu poprzez przygotowanie go w stanie koamorficznym z sacharyną: Badania koncentrują się na zwiększeniu biodostępności ibrutynibu poprzez koamorficzne przygotowanie z sacharyną, co ma istotne znaczenie w leczeniu raka (Shi et al., 2019, doi: 10.1016/j.xphs.2019.04.031).
Działania biochem./fizjol.
A sweet tastant for mammals. A glycerol taste receptor binding site specific for glucose has been proposed in drosophila.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N H Tran et al.
Bioresource technology, 161, 40-46 (2014-04-01)
The biodegradation of the six artificial sweetening agents including acesulfame (ACE), aspartame (ASP), cyclamate (CYC), neohesperidindihydrochalcone (NHDC), saccharin (SAC), and sucralose (SUC) by nitrifying activated sludge was first examined. Experimental results showed that ASP and NHDC were the most easily
Hellmuth Lilienthal et al.
Toxicology, 311(1-2), 52-60 (2013-02-14)
Many chemicals are known to exhibit endocrine activity and affect reproductive functions in vertebrates and invertebrates. Endocrine effects include influences on sexual differentiation of the brain during development and reproductive and non-reproductive behavior in adult offspring. We previously demonstrated that
Hugh P Morgan et al.
The Biochemical journal, 448(1), 67-72 (2012-08-22)
PYK (pyruvate kinase) plays a central role in the metabolism of many organisms and cell types, but the elucidation of the details of its function in a systems biology context has been hampered by the lack of specific high-affinity small-molecule
Katharine J Tuerke et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(40), 13709-13717 (2012-10-05)
A taste associated with emetic drugs produces conditioned disgust reactions in rats (predominantly gaping), unlike nonemetic drugs that can still produce conditioned taste avoidance but not conditioned disgust. That difference suggests nausea is a prerequisite for learning disgust reactions to
Rino Ragno et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(6), 1241-1253 (2007-02-28)
The screening of the inhibition capabilities of dye-like small molecules from a focused library against both human PRMT1 and Aspergillus nidulans RmtA is reported as well as molecular modeling studies (homology modeling, molecular docking, and 3-D QSAR) of the catalytic