S0050000
Saccharin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Saccharin sodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
saccharin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
InChI
1S/C7H5NO3S.Na/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;/h1-4H,(H,8,9,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
428.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
220 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta