Merck
W700655
Sigma-Aldrich
Aspartame
≥98%, FG
Synonim(y):
L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, N-L-α-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, Asp-Phe methyl ester, Aspartame
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.30
Beilstein:
2223850
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Numer E:
E951
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
odorless
klasa czystości:
FG
Halal
Kosher
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
mp
248-250 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
Klucz InChI
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)