Kluczowe dokumenty
PHR2203
Potassium Nitrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Potassium nitrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1548349
rodzina API
potassium nitrate
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
mp
334 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)