Merck
PHR1327
Supelco
Ammonium chloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Ammonium chloride, Salmiac
About This Item
Wzór liniowy:
NH4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.49
Beilstein:
4371014
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1029953
gęstość pary
1.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 160.4 °C)
rodzina API
ammonium chloride
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Klucz InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards. Ammonium chloride is formed as a by-product during soda manufacturing by Solvay process. It can be synthesized by reacting HCl with aqueous ammonia solutions. Crystals of ammonium chloride (NH4Cl) belong to the cubic crystal system.
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA0830 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Alexander J F Egan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(22), 8197-8202 (2014-05-14)
Bacteria surround their cytoplasmic membrane with an essential, stress-bearing peptidoglycan (PG) layer. Growing and dividing cells expand their PG layer by using membrane-anchored PG synthases, which are guided by dynamic cytoskeletal elements. In Escherichia coli, growth of the mainly single-layered
Luc Bruyndonckx et al.
The Journal of pediatrics, 165(2), 300-305 (2014-05-21)
To examine the degree of microvascular endothelial dysfunction in relation to classical cardiovascular risk factors, arterial stiffness, and numbers of circulating endothelial progenitor cells (EPCs) and endothelial microparticles (EMPs), in obese and normal-weight children. Cross-sectional study with 57 obese (15.2±1.4
Allison L Boyd et al.
The Journal of experimental medicine, 211(10), 1925-1935 (2014-09-03)
Allogeneic hematopoietic stem cell (HSC) transplantation (HSCT) is currently the leading strategy to manage acute myeloid leukemia (AML). However, treatment-related morbidity limits the patient generalizability of HSCT use, and the survival of leukemic stem cells (LSCs) within protective areas of
Christine Burkard et al.
PloS one, 9(7), e101762-e101762 (2014-07-16)
Studies of viral entry into host cells often rely on the detection of post-entry parameters, such as viral replication or the expression of a reporter gene, rather than on measuring entry per se. The lack of assays to easily detect
Cyrill A Rentsch et al.
European urology, 66(4), 677-688 (2014-03-29)
Whether the commonly used bacillus Calmette-Guérin (BCG) strains Connaught and Tice confer different treatment responses in non-muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) is unknown. To compare clinical efficacy, immunogenicity, and genetics of BCG Connaught and Tice. A prospective randomized single-institution trial with