Merck
254134
Sigma-Aldrich
Ammonium chloride
99.998% trace metals basis
Synonim(y):
Salmiac
About This Item
Wzór liniowy:
NH4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.49
Beilstein:
4371014
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38050207
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
gęstość pary
1.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 160.4 °C)
Próba
99.998% trace metals basis
Formularz
powder
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
340 °C (subl.) (lit.)
ciąg SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Klucz InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ammonium chloride (NH4Cl) is an ammonium salt which can be used for a variety of applications such as:
  • a catalyst for the one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones
  • a promoter in the multicomponent synthesis of pyrrolo[3,4-b]pyridine-5-one
  • a reagent to improve the hydrolysis rate of magnesium hydride for the generation of hydrogen
  • a reductant, which facilitates the recovery of metals that are utilized in lithium-ion batteries
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Ammonium chloride-promoted four-component synthesis of pyrrolo [3, 4-b] pyridin-5-one
Janvier P, et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(11), 2560-2567 (2002)
A sustainable process for metal recycling from spent lithium-ion batteries using ammonium chloride
Lv W, et al.
Waste Management (New York, N.Y.), 79(18), 545-553 (2018)
Ammonium chloride-catalyzed one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones under solvent-free conditions.
Shaabani A, et al.
Tetrahedron Letters, 44(4), 857-859 (2003)
Jackie Perrin et al.
Journal of cell science, 128(13), 2269-2277 (2015-05-23)
TM9 family proteins (also named Phg1 proteins) have been previously shown to control cell adhesion by determining the cell surface localization of adhesion proteins such as the Dictyostelium SibA protein. Here, we show that the glycine-rich transmembrane domain (TMD) of
Sewa Rijal et al.
Blood, 125(18), 2815-2824 (2015-03-05)
Phosphoinositide signaling regulates diverse cellular functions. Phosphoinositide-3 kinase (PI3K) generates PtdIns(3,4,5)P3 and PtdIns(3,4)P2, leading to the activation of proliferative and anti-apoptotic signaling pathways. Termination of phosphoinositide signaling requires hydrolysis of inositol ring phosphate groups through the actions of PtdIns(3,4,5)P3 3-phosphatase
Produkty
In the last two decades, a new method termed solid-state metathesis (SSM) has been developed to synthesize compounds that are often difficult to produce conventionally.
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films