Kluczowe dokumenty
380008
Ammonium bromide
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Bromek azanu, Monoamoniany kwasu bromowodorowego
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 198.3 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
452 °C (lit.)
gęstość
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.Br[H]
InChI
1S/BrH.H3N/h1H;1H3
Klucz InChI
SWLVFNYSXGMGBS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
380008-25G | 4061838139214 |
380008-5G | 4061838139221 |