Merck
NISTRM8568
Nitrogen and oxygen isotopes in nitrate
NIST® RM 8568
Synonim(y):
Potassium nitrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
KNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
czystość izotopowa
 15N
 17O
 18O
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
334 °C (lit.)
Format
mixture
ciąg SMILES
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Azot(15N), Tlen(17O/18O)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Flame over circle
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NISTRM85684061834196983