Kluczowe dokumenty
NISTRM8562
CO2-heavy, paleomarine origin (carbon dioxide)
NIST® RM 8562
About This Item
Kod UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
czystość izotopowa
 13C
 18O
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (13C/12C), Oxygen (18O/16O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Gas cylinder
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)