NISTRM8539
NBS 22 oil (carbon and hydrogen isotopes in oil)
NIST RM 8539
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
czystość izotopowa
2H
13C
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów:węgiel(13C), wodór(2H)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 - 651.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
98 - 344 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
NISTRM8539 | 4061834196792 |