Kluczowe dokumenty
BCR657
Glucose (isotope ratio)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
czystość izotopowa
 13C
producent / nazwa handlowa
JRC
Format
neat
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR657.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)