Merck
NISTRM8557
NBS 127 (sulfur and oxygen isotopes in barium sulfate)
NIST® RM 8557
Synonim(y):
Barium sulfate, Baryte
About This Item
Wzór liniowy:
BaSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
czystość izotopowa
 18O
 34S
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Analit : Siarka(34S), Tlen(18O)
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NISTRM85574061834196938