Merck
NISTRM8554
IAEA-S-1 (sulfur isotopes in silver sulfide)
NIST® RM 8554
Synonim(y):
Silver sulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
czystość izotopowa
 34S
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
845 °C (lit.)
gęstość
7.234 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Ag]S[Ag]
InChI
1S/2Ag.S
Klucz InChI
OCWNMDUAUUAHSJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Siarka(34S)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)