Kluczowe dokumenty
756822
Deuterium oxide
filtered, 99.8 atom % D
Synonim(y):
Deuterated water, Heavy water, Water-d2
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
czystość izotopowa
99.8 atom % D
Formularz
liquid
metody
HPLC: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
gęstość
1.107 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
electronics
pharmaceutical
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[2H]O[2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i/hD2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- High-resolution NMR (Nuclear magnetic resonance)
- FTIR (Fourier-transform infrared)
- Bio NMR studies
- Polarized visible Raman spectroscopic studies
- Protein expression
D2O is also used to prepare deuterium-labeled compounds in various fields such as pharmaceutical, bioanalytical, biological, and environmental chemistry via H-D exchange reactions to study drug metabolism mechanisms, reaction mechanisms, and the structure of biomolecules, and residual agrochemicals in foods using suitable analytical methods.
Opakowanie
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Analiza struktury białek pomaga w identyfikacji biomarkerów chorób i celów leków kluczowych dla terapii terapeutycznych.
Analiza struktury białek pomaga w identyfikacji biomarkerów chorób i celów leków kluczowych dla terapii terapeutycznych.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.