Kluczowe dokumenty
552151
D-Glucose-13C6,1,2,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D, 99 atom % 13C
Synonim(y):
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, D-Glucose-13C6,C-d7, Dextrose-13C6,C-d7
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
97 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+13
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[2H][13C](=O)[13C@]([2H])(O)[13C@@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C@]([2H])(O)[13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1D,2+1D2,3+1D,4+1D,5+1D,6+1D
Klucz InChI
GZCGUPFRVQAUEE-VVZLUFAVSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solid-state NMR on Larger Biomolecules; Sigma-Aldrich.com
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Powiązane treści
Analiza struktury białek pomaga w identyfikacji biomarkerów chorób i celów leków kluczowych dla terapii terapeutycznych.
Analiza struktury białek pomaga w identyfikacji biomarkerów chorób i celów leków kluczowych dla terapii terapeutycznych.
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
552151-500MG | |
552151-1G | 4061832581828 |
552151-5G | 4061833366400 |