Kluczowe dokumenty
282650
D-Glucose-6,6-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonim(y):
Deuterated Glucose, Labeled Glucose, Dextrose-6,6-d2
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
Formularz
powder
mp
150-152 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1D2
Klucz InChI
WQZGKKKJIJFFOK-VARZTKRMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
282650-100MG | |
282650-500MG | 4061826228425 |
282650-1G | 4061826671443 |