Kluczowe dokumenty
316830
Urea-15N2
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonim(y):
15N Labeled Urea, 15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
mp
132-135 °C (lit.)
Zastosowanie
agriculture
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- In agriculture research as a technique to determine uptake or denitrification and leaching losses of native soil N via the “added N interaction".
- In horticulture, massive labeling of trees to ascertain that N originating from 15N leaf labeling.
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
316830-1G | 4061826691281 |
316830-250MG | 4061826691298 |