Kluczowe dokumenty
603430
Urea-13C
99 atom % 13C, UBT Grade
Synonim(y):
13C Labeled urea, Carbamide-13C, Carbonyldiamide-13C
About This Item
Wzór liniowy:
H2N13CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
klasa czystości
cGMP
Poziom jakości
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
132-135 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
N[13C](N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1
Klucz InChI
XSQUKJJJFZCRTK-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Komentarz do analizy
Used as an Activie Pharmaceutical Ingredient (API) under the jurisdiction of the FDA and following cGMP and ICH guidelines for APIs
Used for Urea Breath Test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
E Lotterer et al.
Zeitschrift fur Gastroenterologie, 29(11), 590-594 (1991-11-01)
A 13C-urea breath test for detection of Helicobacter pylori infection was validated in 306 patients. Breath samples (four, two or one) were taken at various time points within 30 minutes after a motility inhibiting liquid test meal with citric acid