W6578
Pyruvic-1-13C acid
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Synonim(y):
α-Ketopropionic acid-1-13C, 2-Oxopropionic acid-1-13C, 13C Labeled pyruvic acid, Pyruvic acid-1-13C
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
cGMP
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥95% (CP)
tw
165 °C
mp
11-12 °C
przesunięcie masy
M+1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i3+1
Klucz InChI
LCTONWCANYUPML-LBPDFUHNSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.