Merck
905372
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-1,2-13C2,d4
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2CD4O3
Masa cząsteczkowa:
94.07
Kod UNSPSC:
12142201
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.