Merck
900845
Sigma-Aldrich
Pyruvic acid-1-13C,d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC2D4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.08
Kod UNSPSC:
12352106
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Próba
≥97% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=[13C](O[2H])C(C([2H])([2H])[2H])=O
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.