Merck
747246
Sigma-Aldrich
cis-Aconitic acid-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
13C Labeled cis-Aconitic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H6O6
Masa cząsteczkowa:
180.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[13C](/[13C]([13CH2][13C](O)=O)=[13CH]\[13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H6O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h1H,2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b3-1-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
GTZCVFVGUGFEME-JFDKUEQDSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)