Merck
755915
Sigma-Aldrich
Sodium fumarate-1,4-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Fumaric acid-2,3-13C2 disodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
NaO213CCH=CH13CO2Na
Masa cząsteczkowa:
162.02
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O=[13C](O[Na])/C=C/[13C](O[Na])=O
InChI
1S/C4H4O4.2Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;/i3+1,4+1;;
Klucz InChI
MSJMDZAOKORVFC-CKJLVEDHSA-L
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)