Kluczowe dokumenty
486671
Fumaric acid-2,3-d2
98 atom % D
Synonim(y):
Kwas 2-butenodiowy-2,3-d2
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCD=CDCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]\C(=C(\[2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D
Klucz InChI
VZCYOOQTPOCHFL-FBBQFRKLSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
446.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
230 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Stephan Berner et al.
ChemistryOpen, 8(6), 728-736 (2019-07-06)
The signal enhancement provided by the hyperpolarization of nuclear spins of biological molecules is a highly promising technique for diagnostic imaging. To date, most 13C-contrast agents had to be polarized in an extra, complex or cost intensive polarizer. Recently, the
A O'Gorman et al.
Translational psychiatry, 7(9), e1240-e1240 (2017-09-28)
The identification of an early biomarker of psychotic disorder is important as early treatment is associated with improved patient outcome. Metabolomic and lipidomic approaches in combination with multivariate statistical analysis were applied to identify plasma alterations in children (age 11)
Protokoły
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH