Merck
492078
Sigma-Aldrich
Citric acid-2,4-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C13CH2C(OH)(CO2H)13CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
153-159 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
OC(=O)[13CH2]C(O)([13CH2]C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1
Klucz InChI
KRKNYBCHXYNGOX-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)