Merck
493279
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-13C2)
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
(-13CH213CH2-)n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
130-145 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2 (per repeating unit)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[X][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][X]
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)