Merck
606588
Sigma-Aldrich
Styrene-β-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains 4-tert-butylcatechol as stabilizer
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=13CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
zawiera
4-tert-butylcatechol as stabilizer
tw
145-146 °C (lit.)
gęstość
0.918 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[13CH2]=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1+1
Klucz InChI
PPBRXRYQALVLMV-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
hearing organs, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)