Merck
558109
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Phenyl-2-butanol
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)2CH(OH)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D −17.0°, c = 1% in chloroform
czystość optyczna
ee: 99% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5150 (lit.)
tw
206-207 °C (lit.)
gęstość
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
C[C@@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
Klucz InChI
GDWRKZLROIFUML-SECBINFHSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)