Merck
685836
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenylethanol
97%
Synonim(y):
(−)-Methyl phenyl carbinol, (S)-(−)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(−)-sec-Phenylethyl alcohol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.16
Beilstein:
2039797
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]22/D -44.0°, neat
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
gęstość
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
phenyl
ciąg SMILES
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
Klucz InChI
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Opis ogólny
(S)-(-)-1-Phenylethanol can be prepared from acetophenone via bioreduction in the presence of Rhizopus arrhizus as a biocatalyst.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Laboratory scale-up synthesis of chiral carbinols using Rhizopus arrhizus.
Salvi NA and Chattopadhyay S.
Tetrahedron Asymmetry, 27(4), 188-192 (2016)