Merck
48940-U
Supelco
Benzene-d6 solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
agency
EPA 624
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type surrogate
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
c1(c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
HPLC Analysis of Benzene and Deuterated Benzene on Ascentis® Express C18