Merck
343781
Sigma-Aldrich
Maleic anhydride-d2
98 atom % D
Synonim(y):
2,5-Furandione-3,4-d2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
powder
bp
200 °C (lit.)
mp
51-56 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C1=C([2H])C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i1D,2D
Klucz InChI
FPYJFEHAWHCUMM-QDNHWIQGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)