Merck
489077
Sigma-Aldrich
DL-Nicotine-(methyl-d3)
99 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10D3H11N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352210
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
metody
mass spectrometry (MS): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5265 (lit.)
bp
247 °C/745 mmHg (lit.)
gęstość
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1CCCC1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i1D3
Klucz InChI
SNICXCGAKADSCV-FIBGUPNXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)