Merck
616834
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-d8)
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
[-CD(C6D5)CD2-]n
Kod UNSPSC:
12162002
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+8 (per repeating unit)
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)