Merck
905453
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H12O
Masa cząsteczkowa:
106.11
Kod UNSPSC:
12352001
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Próba
≥98% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+6
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)