Merck
614955
Sigma-Aldrich
Cyclohexanol-OD
99 atom % D
Synonim(y):
Cyclohexan(ol-d), Cyclohexyl alcohol-OD
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11OD
Masa cząsteczkowa:
101.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
gęstość
0.957 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i7D
Klucz InChI
HPXRVTGHNJAIIH-WHRKIXHSSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)