gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
0.98 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥98.5% (GC)
temp. samozapłonu
572 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
12.25 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤0.5% cyclohexanone (GC)
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.465 (lit.)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
gęstość
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
Klucz InChI
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup - DIN 51794
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)