Kluczowe dokumenty
W290017
Phosphoric acid solution
85 wt. % in H2O, FCC, FG
Synonim(y):
Phosphoric acid, Orthophosphoric acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Próba
84.0-86% (by NaOH, titration)
Formularz
liquid
stężenie
85 wt. % in H2O
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
gęstość
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.02%passes test
fluoride (F-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤1500 ppm
ślady kationów
As: ≤1 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
faint
ciąg SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SRC(6714)
Zastosowanie
- A Novel Resistive Sensor Network Utilizing an SAP-Enhanced Ionic Layer and CNT Doping for Multipoint Pressure Measurement.: This article showcases the role of phosphoric acid solutions in creating sensitive and accurate pressure sensors for various technological applications, from healthcare to consumer electronics (Fan et al., 2024).
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?