Key Documents
695017
Phosphoric acid
ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O
Synonim(y):
Orthophosphoric acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥85% H3PO4 basis (by NaOH, titration)
Postać
liquid
stężenie
≥85 wt. % in H2O
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
reducing substances, passes test
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
kolor
APHA: ≤10
tw
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
gęstość
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤3 ppm
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
As: ≤1 ppm
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.02%
Mn: ≤0.5 ppm
Na: ≤0.025%
Sb: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
ciąg SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SRC(6714)
Opis ogólny
Zastosowanie
- As external standard for the analysis of lipid composition of human white matter by 31P NMR spectroscopy.
- As external standard during the acid-labile phosphorylation of histone H4 by 31P NMR spectroscopy.
- As reference standard to investigate the surface species present on silica/alumina-supported sodium phosphates by pre- and postreaction MAS31P-NMR and FTIR spectroscopies.
- As catalyst in the vapor-phase Fries rearrangement of phenylacetate at 623K over a series of surface modified and unmodified ZSM-5.
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Powiązane treści
Enzymatic Assay of Endoproteinase Glu-C (EC 3.4.21.19)