Merck
W272906
Sigma-Aldrich
Methyl 2-octynoate
≥99%, stabilized, FCC, FG
Synonim(y):
Methyl heptine carbonate, NSC 72098
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4C≡CCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Numer FEMA:
2729
Beilstein:
1756887
Numer WE:
Nr Rady Europy:
481
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.158
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥99%
zawiera
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
skład
contains IFRA and 1223/2009 restricted Methyl 2-octynoate
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
217-220 °C (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; vegetable; violet
ciąg SMILES
CCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C9H14O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I Takanami et al.
Gan no rinsho. Japan journal of cancer clinics, 30(4), 340-343 (1984-04-01)
Results of methyl heptine carbonate skin tests were compared with DNCB skin test results in 155 patients with chest diseases. Reactions to methyl heptine carbonate and DNCB were similar in 142 of 155 patients (92%). Forty-two lung cancer patients and
Jurij J Hostynek et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 25(4), 259-271 (2006-12-13)
The fragrance material methyl heptine carbonate has been cited as a moderately frequent cause of cosmetics-related allergic contact dermatitis. A review of the literature shows that when the underlying clinical data are analyzed, there is only one published case where
[Cutaneous delayed hypersensitivity to methyl hepatine carbonate in pulmonary tuberculosis].
I Takanami
Nihon Kyobu Shikkan Gakkai zasshi, 24(10), 1066-1070 (1986-10-01)
Allergic contact dermatitis from methyl heptine and methyl octine carbonates.
J S English et al.
Contact dermatitis, 18(3), 174-175 (1988-03-01)
[Newly recognized primary sensitizers, methyl heptine carbonate and costus root oil to evaluate cutaneous delayed hypersensitivity on various chest diseases (author's transl)].
I Takanami
Nihon Kyobu Shikkan Gakkai zasshi, 19(7), 478-486 (1981-07-01)