Merck
277509
Sigma-Aldrich
Methyl 2-octynoate
99%
Synonim(y):
Methyl heptine carbonate, NSC 72098
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4C≡CCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Beilstein:
1756887
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.446 (lit.)
bp
217-220 °C (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C9H14O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-oktynian metylu został oznaczony ilościowo jako podejrzany alergen w produktach kosmetycznych za pomocą szybkiej chromatografii gazowej z kwadrupolową spektrometrią mas z programowaną temperaturą parowania. Bierze udział w katalizowanej niklem karbocyklizacji 2-jodoacetofenonu, dając 2,3-dipodstawiony indenol.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miguel del Nogal Sánchez et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 397(6), 2579-2591 (2010-05-25)
In the present work, a strategy for the qualitative and quantitative analysis of 24 volatile compounds listed as suspected allergens in cosmetics by the European Union is reported. The list includes benzyl alcohol, limonene, linalool, methyl 2-octynoate, beta-citronellol, geraniol, citral
Dinesh Kumar Rayabarapu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (9)(9), 942-943 (2002-07-19)
Carbocylization of o-halophenyl ketones with propiolates in the presence of Ni(dppe)Br2 and Zn powder in acetonitrile at 80 degrees C afforded the corresponding 2,3-disubstituted indenols.
I Takanami et al.
Gan no rinsho. Japan journal of cancer clinics, 30(4), 340-343 (1984-04-01)
Results of methyl heptine carbonate skin tests were compared with DNCB skin test results in 155 patients with chest diseases. Reactions to methyl heptine carbonate and DNCB were similar in 142 of 155 patients (92%). Forty-two lung cancer patients and
Jurij J Hostynek et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 25(4), 259-271 (2006-12-13)
The fragrance material methyl heptine carbonate has been cited as a moderately frequent cause of cosmetics-related allergic contact dermatitis. A review of the literature shows that when the underlying clinical data are analyzed, there is only one published case where
[Cutaneous delayed hypersensitivity to methyl hepatine carbonate in pulmonary tuberculosis].
I Takanami
Nihon Kyobu Shikkan Gakkai zasshi, 24(10), 1066-1070 (1986-10-01)