Merck
W209805
Sigma-Aldrich
Anisyl acetate
≥97%, FCC, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2C6H4-4-(OCH3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Numer FEMA:
2098
Numer WE:
Nr Rady Europy:
209
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.019
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.513 (lit.)
bp
137-139 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
anise; cherry; sweet; vanilla
ciąg SMILES
COc1ccc(COC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-8(11)13-7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3
Klucz InChI
HFNGYHHRRMSKEU-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Taste at 30 ppm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 49-49 (1999)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W209805-10KG-K
W209805-5KG-K4061837543678
W209805-SAMPLE
W209805-SAMPLE-K4061837502538
W209805-10KG
W209805-1KG
W209805-1KG-K4061837543661
W209805-5KG