Merck
W246905
Sigma-Aldrich
Eugenyl acetate
≥98%, FCC, FG
Synonim(y):
4-Allyl-2-methoxyphenyl acetate, O-Acetyleugenol, Eugenol acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.24
Numer FEMA:
2469
Numer WE:
Nr Rady Europy:
210
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.020
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
clove; spicy; sweet
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
skład
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Eugenol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.518 (lit.)
bp
281-286 °C (lit.)
gęstość
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
eugenol, Eugenyl acetate
Organoleptyczne
clove; spicy; sweet
ciąg SMILES
COc1cc(CC=C)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H14O3/c1-4-5-10-6-7-11(15-9(2)13)12(8-10)14-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
Klucz InChI
SCCDQYPEOIRVGX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Eugenyl acetate is one of the key constituents of clove essential oil.
Zastosowanie
  • Repellent Activity of Clove Essential Oil Volatiles and Development of Nanofiber-Based Dispensers against Pear Psyllids (Hemiptera: Psyllidae).: Research on the repellent properties of clove oil volatiles, including Eugenyl acetate, demonstrating its effectiveness in pest control applications (Czarnobai De Jorge et al., 2022).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
287.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
142 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
K C Srivastava
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 48(5), 363-372 (1993-05-01)
In continuation of our studies on the oil of cloves--a common kitchen spice and a drug for home medicine--we have isolated and identified two antiplatelet components, eugenol and acetyl eugenol. They inhibited arachidonate-, adrenaline- and collagen-induced platelet aggregation; they were
The chemical composition and biological activity of clove essential oil, Eugenia caryophyllata (Syzigium aromaticum L. Myrtaceae): a short review.
Chaieb K, et al.
Phytotherapy Research, 21(6), 501-506 (2007)
Eun-Hee Kim et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(4), 885-889 (2003-02-06)
The acaricidal activity of clove (Eugenia caryophyllata) bud oil-derived eugenol and its congeners (acetyleugenol, isoeugenol, and methyleugenol) against adults of Dermatophagoides farinae and Dermatophagoides pteronyssinus was examined using direct contact application and fumigation methods and compared with those of benzyl
Eugenyl acetate inhibits growth and virulence factors of drug?resistant Acinetobacter baumannii.
Syed MK & Voravuthikunchai SP
Flavour and Fragrance Journal, 31(6), 448-454 (2016)
María José A Silva et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 176(3), 782-795 (2015-04-16)
The ability of commercial immobilized lipase from Thermomyces lanuginosus (Lipozyme TL IM) to catalyze the acetylation of essential clove oil with acetic anhydride in a solvent-free system was studied, and the antimicrobial activity of the ester formed was evaluated as