Kluczowe dokumenty
W305502
Tetrahydrofurfuryl acetate
≥97%, FG
Synonim(y):
Tetrahydro-2-furylmethyl acetate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.437 (lit.)
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
gęstość
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
caramel; coffee; brown; pungent
ciąg SMILES
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?