Merck
W221910
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde
greener alternative
natural, FG
Synonim(y):
Butanal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Numer FEMA:
2219
Beilstein:
506061
Numer WE:
Nr Rady Europy:
91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.003
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
90 mmHg ( 20 °C)
Próba
95%
temp. samozapłonu
390 °F
granice wybuchowości
12.5 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
współczynnik refrakcji
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
gęstość
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
kategoria ekologicznej alternatywy
Organoleptyczne
cocoa; green; musty; pungent
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Inne uwagi
Natural occurrence: Apple, pear, carrot, white bread, beer, cooked rice.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Zhifeng Huang et al.
PloS one, 7(5), e36423-e36423 (2012-05-11)
Keratinocyte growth factor 1 (KGF-1) has proven useful in the treatment of pathologies associated with dermal adnexae, liver, lung, and the gastrointestinal tract diseases. However, poor stability and short plasma half-life of the protein have restricted its therapeutic applications. While
N Gregory et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 44(8), 1223-1227 (2006-03-17)
Bovine soles and shavings from the heel were used in laboratory tests that examined the softening and swelling effects of rainwater, cow slurry (faeces plus urine), urine, silage effluent, and washings from recently laid concrete. Formalin, glutaraldehyde and butyraldehyde were
Daniel Norberg et al.
Journal of computational chemistry, 29(3), 392-406 (2007-07-04)
The stepwise and concerted pathways for the McLafferty rearrangement of the radical cations of butanal (Bu(+)) and 3-fluorobutanal (3F-Bu(+)) are investigated with density functional theory (DFT) and ab initio methods in conjunction with the 6-311+G(d,p) basis set. A concerted transition
Yiannis C Fiamegos et al.
Analytica chimica acta, 609(2), 175-183 (2008-02-12)
A suitable method for the gas chromatographic determination of 10 characteristic carbonyls in biological and oil samples based on the in-drop formation of hydrazones by using 2,4,6-trichlorophenylhydrazine (TCPH), has been developed. The derivatisation-extraction procedure was optimized separately for aqueous and
Fan Fan et al.
Biochemistry, 45(6), 1979-1986 (2006-02-08)
Choline oxidase catalyzes the four-electron oxidation of choline to glycine betaine via two sequential FAD-dependent reactions in which betaine aldehyde is formed as an intermediate. The chemical mechanism for the oxidation of choline catalyzed by choline oxidase was recently elucidated
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W221910-100G-K4061838191076
W221910-1KG
W221910-1KG-K4061838179654
W221910-25G-K4061838191083
W221910-100G
W221910-25G
W221910-SAMPLE
W221910-SAMPLE-K4061838179661