Key Documents
8.01555
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde
for synthesis
Synonim(y):
Butyraldehyde, Butanal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
72.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Numer indeksu EC:
204-646-6
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
116 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
190 °C
siła działania
2490 mg/kg LD50, oral (Rat)
2848 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.7-11.1 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 71 g/L in H2O)
tw
75-76 °C/1013 hPa
mp
-99 °C
temp. przejścia
flash point -12 °C
gęstość
0.80 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Advanced tetra amino (ATA-100) cobalt(II) phthalocyanine-based metallo-covalent organic polymer: Utilizing butyraldehyde in the synthesis of cobalt(II) phthalocyanine-based polymers, this research provides an innovative approach for detecting volatile organic compounds, presenting significant implications for environmental monitoring and safety assessments in various industries (Güney et al., 2023).
  • Catalytic production of bio-renewable butyl butyrate: This review emphasizes the catalytic use of butyraldehyde for producing butyl butyrate, a potential jet fuel blend, highlighting its role in sustainable fuel development and its importance in the biofuel industry (Kushwaha et al., 2022).
  • Detection of aliphatic aldehydes: A pillar[5]arene-based fluorescent supramolecular polymer demonstrates vaporchromic behavior, which is essential for detecting butyraldehyde among other aldehydes. This technology is crucial for enhancing safety protocols in chemical manufacturing environments (Shi et al., 2022).
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.802 - 0.804
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup