Kluczowe dokumenty
W313726
2,6-Dimethoxyphenol
natural, ≥96%
Synonim(y):
Pyrogallol 1,3-dimethyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
Próba
≥96%
bp
261 °C (lit.)
mp
50-57 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
bacon; balsamic; smoky
ciąg SMILES
COc1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
284.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
140 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W313726-1KG | |
W313726-SAMPLE-K | 4061832870854 |
W313726-100G | |
W313726-100G-K | 4061833377406 |
W313726-1KG-K | 4061833352526 |
W313726-25G | |
W313726-SAMPLE |