Merck
W234907
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl acetate
≥98%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOC6H11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Numer FEMA:
2349
Numer WE:
Nr Rady Europy:
217
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.027
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
gęstość
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
musty; fruity; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
YYLLIJHXUHJATK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyclohexyl acetate is a monocyclic ester that can be used as a flavoring agent and fragrance ingredient.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - DIN 51758
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - DIN 51758
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fragrance material review on cyclohexyl acetate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S52-S55 (2008)
A toxicologic and dermatologic assessment of cyclic acetates when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S1-S27 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W234907-10KG-K4061837544286
W234907-1KG-K4061837509346
W234907-SAMPLE
W234907-SAMPLE-K4061837544309
W234907-10KG
W234907-1DRUM-K
W234907-1KG
W234907-5KG
W234907-5KG-K