Merck
109967
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyethyl acetate
98%
Synonim(y):
1-Acetoxy-2-ethoxyethane, Cellosolve® acetate, Ethylene glycol monoethyl ether acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH2CH2OC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Beilstein:
1748677
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
bp:
156 °C (lit.)
gęstość pary
4.6 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
715 °F
granice wybuchowości
13 %
metody
microbiological culture: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403-1.409
n20/D 1.406 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble about 6 parts
gęstość
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ether
ciąg SMILES
CCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-8-4-5-9-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Klucz InChI
SVONRAPFKPVNKG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Ethoxyethyl acetate is used to study the field evaluation of a passive badge for measuring 2-ethoxyethyl acetate.
Informacje prawne
Cellosolve is a registered trademark of Union Carbide
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
D Guest et al.
Environmental health perspectives, 57, 177-183 (1984-08-01)
A comparison was made of the absorption and elimination rates of 2-propoxyethyl acetate (PEA) and 2-ethoxyethyl acetate (EEA) following inhalation, dermal application or IV administration. Male beagle dogs were exposed to 50 ppm PEA or EEA for 5 hr, and
Y Kim et al.
Occupational and environmental medicine, 56(6), 378-382 (1999-09-04)
To evaluate exposure to mixed solvents containing ethylene glycol monoethyl ether acetate (EGEEA) in shipyard painters, to determine if EGEEA is toxic to the bone marrow. An industrial hygiene survey was performed to identify exposure to EGEEA of two groups
J E Doe
Environmental health perspectives, 57, 33-41 (1984-08-01)
An inhalation teratology study was conducted in rats at 10, 50 and 250 ppm ethylene glycol monoethyl ether (EGEE) and in rabbits at 10, 50 and 175 ppm EGEE. This study was designed to supplement a study conducted for NIOSH
Tung-Sheng Shih et al.
Journal of occupational health, 46(6), 479-485 (2004-12-23)
This paper presents a field evaluation of a passive badge for measuring 2-ethoxyethyl acetate (2-EEAc) in a humid working environment. Forty-eight pairs of side-by-side active/passive 8-h full-shift personal samples were collected to evaluate the performance of a passive badge for
M L Gargas et al.
Toxicology and applied pharmacology, 165(1), 63-73 (2000-05-18)
The solvents ethylene glycol monoethyl ether acetate (EGEEA) and ethylene glycol monoethyl ether (EGEE), at sufficiently high doses, are known to be rodent developmental toxicants, exerting their toxic effects through the action of their metabolite 2-ethoxyacetic acid (2-EAA). Thus risks