Kluczowe dokumenty
525200
Ethylene glycol diacetate
99%
Synonim(y):
1,2-Diacetoxyethane, Ethylene diacetate, Glycol diacetate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
5.04 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
899 °F
granice wybuchowości
1.6 %, 135 °F
8.4 %, 154 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.415 (lit.)
bp
186-187 °C (lit.)
mp
−41 °C (lit.)
gęstość
1.104 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CC(=O)OCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-5(7)9-3-4-10-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?