Merck
661368
Sigma-Aldrich
Diethyleneglycol diacetate
97%
Synonim(y):
2,2′-Oxybisethanol diacetate, Bis(2-acetoxyethyl) ether, Oxydiethylene acetate
About This Item
Wzór liniowy:
(H3CCO2CH2CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431
gęstość
1.101 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ester
ether
ciąg SMILES
CC(=O)OCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H14O5/c1-7(9)12-5-3-11-4-6-13-8(2)10/h3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
UBPGILLNMDGSDS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)